(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Proveedor: Cayman Chemical
70052-1
70052-5
CAYM70052-1EA
38.5
EUR
CAYM70052-1
CAYM70052-5
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ |
Número MDL:
MFCD00004068 Núm. CAS: 18531-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |