Dextran sulfato, sal sódica, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Dextran sulphate sodium from Dextran
265152-10 265152-50
265152-10EA 118 EUR
265152-10 265152-50
Dextran sulfato, sal sódica, Calbiochem®
Dextran sulfato, sal sódica
Formula: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Número MDL: MFCD00081551
Núm. CAS: 9011-18-1