1,4-Benzodioxan-6-ilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L01421.06 L01421.14 L01421.22
L01421.06EA 33.2 EUR
L01421.06 L01421.14 L01421.22
1,4-Benzodioxan-6-ilamina 99%
1,4-Benzodioxan-6-ilamina
Purity: 99% CAS No.: 22013-33-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5990 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 116-118°/3mm Beilstein Reference: 6447 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006824
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 116…118 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 26…30 °C
Densidad: 1,231
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006824
Núm. CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III