5-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
H27709.MD H27709.03
H27709.MDEA 80.5 EUR
H27709.MD H27709.03
5-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin 95%
5-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin
Purity: 95% CAS No.: 58328-39-5 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Refractive Index: 1.5955
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095029
Núm. CAS: 58328-39-5