6-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
B25625.06 B25625.14
B25625.06EA 118 EUR
B25625.06 B25625.14
6-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin ≥98%
6-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin
Purity: 98% CAS No.: 52287-51-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Boiling Point: 259-260° Beilstein Reference: 6223 MDL No.: MFCD00040750
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Pto. Ebullición: 259…260 °C
Densidad: 1,598
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040750
Núm. CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2