Ampicilina sal sódica 91.0-102.0%, BioChemica®
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
A0839.0010EA 40.6 EUR
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
Ampicilina sal sódica 91.0-102.0%, BioChemica®
Ampicilina sal sódica
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371.39 g/mol
Pto. de fusión: 212…215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064313
Núm. CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) 91.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.2 %, H2O +258° - +287°
pH (10 %; H2O; 20°C) 8.0 - 10.0
Heavy metals max. 0.002 %
Water (K.F.) max. 2 %