Ampicilina sal sódica
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
A6352.0025 A6352.0250
A6352.0025EA 137 EUR
A6352.0025 A6352.0250
Ampicilina sal sódica
Ampicilina sal sódica
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064313
Núm. CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1