Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg (base secada) Ph. Eur., BP, pharma grade
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Peligro
|
A4789.0010
A4789.0025
A4789.0100
A4789.0010EA
147
EUR
A4789.0010
A4789.0025
A4789.0100
Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg (base secada) Ph. Eur., BP, pharma grade
Kanamycin sulphate hydrate
Formula:
C₁₈H₃₆N₄O₁₁·H₂SO₄·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
5965-95-7 EINECS: 246-933-9 |
Resultados test especificaciones
Assay (dried subst.) | min. 750 I.U./mg |
α20°C/D; 1 %, H2O, dried subst. | +112° - +123° |
pH (1 %; H2O; 25°C) | 6.5 - 8.5 |
Loss on drying (0.67 kPa; 3 h; 60°C) | max. 1.5 % |
Sulfated ash | max. 0.5 % |
Identity | passes test |
Kanamycin B | max. 4.0 % |
Sulfate (dried subst.) | 15.0 - 17.0 % |