3-Amino-1,2,4-triazol-5-tiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Amino-4H-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
A15242.06
A15242.14
A15242.22
A15242.06EA
32.4
EUR
A15242.06
A15242.14
A15242.22
3-Amino-1,2,4-triazol-5-tiol ≥98%
3-Amino-1,2,4-triazol-5-tiol
Purity: 98+%
CAS No.: 16691-43-3
Molecular Formula: C2H4N4S
Formula Weight: 116.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₂H₄N₄S Pto. de fusión: >300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005231 Núm. CAS: 16691-43-3 EINECS: 240-735-6 |