PBS solución tampón 10x concentrado (tampón fosfato salino), ultra pure grade
Proveedor: Avantor
VWR®
J373-4LEA 274 EUR
J373-4L
PBS solución tampón 10x concentrado (tampón fosfato salino), ultra pure grade
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de lavado
  • pH at 25 °C (10% in water): 7,3 - 7,5
  • Conductivity (10% in water): 14000 - 17000 mhos
  • No DNases, RNases or proteases detected, sterile