PBS solución tampón (tampón fosfato salino), ultra pure grade
Proveedor: VWR Chemicals
K812-500MLEA
53.4
EUR
K812-500ML
K812-20L
PBS solución tampón (tampón fosfato salino), ultra pure grade
Tampones
Tampones para cultivo celular
Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
- Free from DNase, RNase or protease
137,7 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 9,55 mM phosphate buffer
pH @ 25 °C 7,1 to 7,7