Isocianuro de 2-metilpropilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
403600010 403600050
ACRO403600010EA 50.2 EUR
ACRO403600010 ACRO403600050
Isocianuro de 2-metilpropilo 97%
Isocianuro de 2-metilpropilo
Formula: C₅H₉N
Pto. Ebullición: 91 °C
Densidad: 0,73 g/cm³
Pto. de inflamación: –2 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000002
Núm. CAS: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %