Isocianuro de 2-metilpropilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
t-Butylisocyanide
L19747.03
L19747.06
L19747.03EA
47.6
EUR
L19747.03
L19747.06
Isocianuro de 2-metilpropilo ≥98%
Isocianuro de 2-metilpropilo
Purity: 98%
CAS No.: 7188-38-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3755
Odour: Stench
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1903156
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000002
Formula:
C₅H₉N MW: 83.13 g/mol Pto. Ebullición: 90…92 °C Densidad: 0.735 Pto. de inflamación: –2 °C (28 °F) |
Número MDL:
MFCD00000002 Núm. CAS: 7188-38-7 EINECS: 230-553-5 UN: 1992 ADR: 3 II |