Isocianuro de 2-metilpropilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: t-Butylisocyanide
B1274-25ML B1274-5ML
TCIAB1274-25MLEA 352 EUR
TCIAB1274-25ML TCIAB1274-5ML
Isocianuro de 2-metilpropilo ≥95.0% (por GC)
Isocianuro de 2-metilpropilo
Formula: C₅H₉N
MW: 83.13 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de inflamación: –2°C
Número MDL: MFCD00000002
Núm. CAS: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191732fc6cb96254441e7b808acd4be3c82c9901&vid=191732fc6cb96254441e7b808acd4be3c82c9901&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %