Isocianuro de ciclohexilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158400010 158400050 158400250
ACRO158400010EA 54.4 EUR
ACRO158400010 ACRO158400050 ACRO158400250
Isocianuro de ciclohexilo 99%
Isocianuro de ciclohexilo
Formula: C₇H₁₁N
Pto. Ebullición: 173…176 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003839
Núm. CAS: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 8.5 to 9.6 (10 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %