Isocianuro de ciclopentilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
372090010 372090050
ACRO372090010EA 198 EUR
ACRO372090010 ACRO372090050
Isocianuro de ciclopentilo 96%
Isocianuro de ciclopentilo
Formula: C₆H₉N
Pto. Ebullición: 40 °C (11hPa)
Densidad: 0.86 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02664624
Núm. CAS: 68498-54-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %