TBS solución tampón 10x concentrado (TRIS salino tamponado)
Proveedor: G Biosciences
R029 R030
R029EA 103 EUR
R029 R030
TBS solución tampón 10x concentrado (TRIS salino tamponado)
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de lavado
The TBS solution is primarily used as a wash and blocking buffer diluent for Western blot, ELISA and immunoassays.
10X TBS: Tris buffered saline [10X]: 100mM Tris HCl, 1.5M NaCl, pH 7.5