TBS solución tampón 10x concentrado (TRIS salino tamponado) con rojo fenol pH 7,4
Proveedor: Cayman Chemical
600220-250 600220-500 600220-1
CAYM600220-250EA 66 EUR
CAYM600220-250 CAYM600220-500 CAYM600220-1
TBS solución tampón 10x concentrado (TRIS salino tamponado) con rojo fenol pH 7,4
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de lavado
250 mM Tris-base, pH 7,4, 1,37 M sodium chloride, containing 27 mM KCl, 0,4 mM phenol red.
Suggested storage (long term) temperature: 4 °C.