TBS solución tampón 10x concentrado (TRIS salino tamponado) pH 7,4
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM600232-250EA 66 EUR
CAYM600232-250 CAYM600232-1 CAYM600232-500
TBS solución tampón 10x concentrado (TRIS salino tamponado) pH 7,4
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de lavado
Formulation: Concentrated TBS (250 mM Tris-base; pH 7,4; 1,37 M sodium chloride and 27 mM KCl).
Suggested storage (long term) temperature: 4 °C.