TE solución tampón (tampón TRIS-EDTA) pH 8,0, Low EDTA for Molecular Biolog
Proveedor: PanReac AppliChem
A8569.0500 A8569.1000
A8569.0500EA 29.6 EUR
A8569.0500 A8569.1000
TE solución tampón (tampón TRIS-EDTA) pH 8,0, Low EDTA for Molecular Biolog
Tampones Tampones de clonación
  • DNases/RNases/Proteases: not detectable
  • pH (20°C; adjusted with HCl): 8,0 ± 0,1
Composition: EDTA · Na2: 0,1 mM and Tris: 10 mM.