Clortetraciclina clorhidrato can be used as secondary standard
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
268245000 268240025
ACRO268245000EA 81.5 EUR
ACRO268245000 ACRO268240025
Clortetraciclina clorhidrato can be used as secondary standard
Clortetraciclina clorhidrato
Formula: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515,34 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082440
Núm. CAS: 64-72-2
EINECS: 200-591-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)