Tetraciclina clorhidrato can be used as secondary standard
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
233105000 233100025
ACRO233105000EA 86.9 EUR
ACRO233105000 ACRO233100025
Tetraciclina clorhidrato can be used as secondary standard
Tetraciclina clorhidrato
Formula: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Pto. de fusión: 223 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078142
Núm. CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)