Tetraciclina clorhidrato 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21408.14
B21408.22
B21408.14EA
52.7
EUR
B21408.14
B21408.22
Tetraciclina clorhidrato 96%
Tetraciclina clorhidrato
Purity: 96%
CAS No.: 64-75-5
Molecular Formula: C22H24N2O8.HCl
Formula Weight: 480.91
Melting Point: 220-223°
Merck Reference: 14,9196
Optical Rotation: -247° (c=1, 0.1M HCl)
MDL No.: MFCD00078142
Can induce apoptosis in osteoclasts
Formula:
C₂₂H₂₅ClN₂O₈ MW: 480.9 g/mol Pto. de fusión: 220…223 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078142 Núm. CAS: 64-75-5 EINECS: 200-593-8 |