Arena, crystalline 0,1-0,5 mm, lavada, calcinated
Proveedor: GERBER FUNKE
Sinónimos: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
5460 5461 5462 5464
GERB5460EA 10.75 EUR
GERB5460 GERB5461 GERB5462 GERB5464
Arena, crystalline 0,1-0,5 mm, lavada, calcinated
Arena
Crystalline, calcined quality.
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. de fusión: 1700
Densidad: 2.6
Número MDL: MFCD02100519
Núm. CAS: 7631-86-9