Cascos de seguridad, Vulcan
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S22WA S22YA
111-0881EA 50 EUR
111-0881 111-1523
Cascos de seguridad, Vulcan
Cascos Cascos de seguridad
Casco termoestable resistente al calor fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Ideal para su uso en industrias que generan calor.
  • Con cuna interior de tergal de seis puntos
  • Banda de sudoración frontal de tejido de nylon cepillado
  • Resistente a temperaturas de hasta 200 °C
  • Protección para los oídos, pantalla de protección para la cara y correa para la barbilla disponibles como accesorios
Tamaño: 510 a 630 mm
Peso: 375 g
EN 397, 440 V, –30 °C, lateral deformation (LD), molten metal (MM)
Certificaciones: EN 397, 440 V, -30 °C, deformación lateral (LD), metal fundido (MM)