Cascos de seguridad, 1100
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S01EYC S01EBRC S01EYRC S01BA S01WA S01YA S01CBC
111-0854EA 0 EUR
111-0854 111-1675 CENUS01EYRC 111-1502 111-1512 111-1513 111-1616
Cascos de seguridad, 1100
Cascos Cascos de seguridad
Casco de protección con carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE). Para uso en la construcción y la industria.
  • Con cuna interior de LDPE de seis puntos
  • Protección auditiva, pantalla de protección facial y correa de barbilla disponibles como accesorios
Tamaño: 510 a 630 mm
Peso: 375 g
EN 397, 440 V, –10 °C, lateral deformation (LD), molten metal (MM)
Certificaciones: EN 397, 440 V, -10 °C, deformación lateral (LD), metal fundido (MM)