Cascos de seguridad, 1125
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S03EWF S03EGF S03EHVOA S03EHVYA S03EOA S03EOF S03ERA S03EWA S03EBA S03EYF S03ERF S03EGA S03EBF S03BA S03GA S03OA S03RA S03WA S03YA
111-1520EA 13.53 EUR
111-1520 111-1515 111-1516 111-1517 111-1297 111-1518 111-1298 111-1299 111-1294 111-1521 111-1519 111-1295 111-1514 111-1260 111-1301 111-1303 111-1304 111-1305 111-1306
Cascos de seguridad, 1125
Cascos Cascos de seguridad
Casco de protección resistente a los impactos con carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE). Adecuado para la industria de la construcción.
  • Con cuna interior de tergal de seis puntos
  • Banda de sudoración frontal de tejido de nylon cepillado
  • Protección para los oídos, pantalla de protección para la cara y correa para la barbilla disponibles como accesorios
Tamaño: 510 a 630 mm.
Peso: 365 g.
EN 397 (unvented version); Electrical Resistance and Molten Metal applicable to unvented shells only.
Certificaciones: EN 397 (versión sin ventilación); Resistencia eléctrica y metal fundido aplicable sólo a las carcasas sin ventilación.