Accesorios para cascos centurión, Connect®
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S57CE S598 S570
111-0898EA 39.43 EUR
111-0898 111-0903 111-1524
Accesorios para cascos centurión, Connect®
Cascos Cascos de seguridad
Fijación de la pantalla facial con bisagras y ajustable individualmente de polieterimida (PEI). Para uso en fábricas calientes.
  • Combínalo con: Connect ® clear shield high temp S598 (SKU: 0101028) Connect ® shield tinted High Temp S603 (SKU: 0101029)
  • Se adapta al casco Vulcan
Peso: 150 g
EN 166 (según la placa frontal)