Gorras de alta visibilidad, CoolCap
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S38HVO S38HVY
111-1678EA 30.44 EUR
111-1678 111-1679
Gorras de alta visibilidad, CoolCap
Cascos Gorras de protección
Esta gorra de poliéster se coloca sobre un forro de ABS para proporcionar una protección ligera de la cabeza cuando no es esencial una alta resistencia a los impactos, pero cuando existe el riesgo de que se produzcan pequeños golpes o arañazos en la cabeza. Las aplicaciones adecuadas incluyen las industrias de la automoción, las aerolíneas, el transporte, la navegación, el ferrocarril y la ingeniería.
  • Carcasa fabricada en ABS ligero
  • Transpirable gracias al elegante diseño de tres paneles con ventilación lateral mejorada
  • Las inserciones laterales de espuma extraíbles proporcionan un 45% más de absorción de impactos que el forro ABS estándar
  • Colores fluorescentes para mejorar la visibilidad
Para cabezas de 54 a 59 cm
Peso: 155 g
Certificaciones: EN 812