Calcetines ignífugos, Flam 2030
Proveedor: FRISTADS KANSAS
100329540C146 100329540C148 100329540C150 100329540C152 100329540C154 100329540C156 100329540C44 100329540C46 100329540C48 100329540C50 100329540C52 100329540C54 100329540C56 100329540C58 100329540C60 100329540C62 100329540D100 100329540D104 100329540D108 100329540D112 100329540D116 100329540D92 100329540D96
KWIN100329540C146EA 127.9 EUR
KWIN100329540C146 KWIN100329540C148 KWIN100329540C150 KWIN100329540C152 KWIN100329540C154 KWIN100329540C156 KWIN100329540C44 KWIN100329540C46 KWIN100329540C48 KWIN100329540C50 KWIN100329540C52 KWIN100329540C54 KWIN100329540C56 KWIN100329540C58 KWIN100329540C60 KWIN100329540C62 KWIN100329540D100 KWIN100329540D104 KWIN100329540D108 KWIN100329540D112 KWIN100329540D116 KWIN100329540D92 KWIN100329540D96
Calcetines ignífugos, Flam 2030
Ropa de trabajo
Estos pantalones están fabricados con el resistente tejido FLAM, elaborado a partir de una mezcla ignífuga de algodón y poliéster 75/25. Los pantalones ofrecen protección contra llamas abiertas y arcos eléctricos.
  • Dos bolsillos traseros con ancho extra, rodillas preformadas con bolsillos en las rodillas.
  • Dos bolsillos sueltos con ancho adicional, uno con bolsillo adicional, otro con tres bolsillos para herramientas y presillas para herramientas
  • Bolsillos laterales debajo de los bolsillos para clavos, bolsillo en la pierna con bolsillo para el móvil y bolsillo para herramientas con solapa y cierre de velcro.
  • Bolsillo plegable para metro sobre la costura lateral, con bolsillo para herramientas y botón cubierto y presilla para cuchillo con funda
  • Bucle de martillo
Peso: 340 g/m²
EN 61482-1-2 (class 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)
Certificaciones: EN 61482-1-2 (clase 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)