Tapones para baches, Bump Cap™ S19
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S19Y S19G S19O S19R S19W S19B
111-0964EA 9.96 EUR
111-0964 111-0960 111-0961 111-0962 111-0963 111-0959
Tapones para baches, Bump Cap™ S19
Cascos Gorras de protección
Este tapón de polietileno es ideal para su uso en la industria alimentaria y en otros ámbitos en los que los materiales textiles de confección no están permitidos por razones de higiene y en los que se requiere esterilidad.
  • Con cuna interior de plástico de tres puntos
  • La banda de sudoración hecha de PVC, la banda de cabeza de LDPE y los interiores son lavables y reemplazables
  • Ligero y duradero
  • La carcasa exterior es fácilmente lavable
Tamaño: 54 a 59 cm
Peso: 195 g
Certificaciones: BS EN 812: 1997; modificación nº 1 (2001) con marcado CE