Cascos de seguridad, visión
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S10EYA S10ERA S10EBR S10EGR S10EOR S10ERR S10BA S10RA S10WA S10YA
111-0875EA 0 EUR
111-0875 111-0873 CENUS10EBR CENUS10EGR CENUS10EOR CENUS10ERR 111-1316 111-1317 111-1318 111-1319
Cascos de seguridad, visión
Cascos Cascos de seguridad
Casco de protección ligero, cómodo y moderno con pantalla facial integrada permanentemente y con bisagras que protege contra las lesiones oculares. Carcasa del casco fabricada en plástico ABS resistente a los impactos.
  • Las gafas graduadas pueden llevarse cómodamente bajo la pantalla
  • Cuna interior de tergal de seis puntos
  • Banda de sudoración frontal de hidro-flock
  • Con mayor rigidez lateral (prueba de deformación lateral adicional)
  • Visera protectora transparente de policarbonato fácilmente reemplazable, peso: 30 g
  • Con diadema deslizante estándar o con carraca giratoria
Tamaño: 510 - 630 mm, 520 - 630 mm con carraca
Peso: 495 g incluyendo la cuna interior
Helmet: EN 397; Integrated visor: EN 166
Certificaciones: Casco: EN 397; Visera integrada: EN 166