Hand cleansing pastes, Super Plum
Proveedor: Plum Safety
1043 1018
PLUM1043EA 25.8 EUR
PLUM1043 115-1369
Hand cleansing pastes, Super Plum
Limpieza de la piel Jabones y productos para la piel
Mild hand cleansing paste based on vegetable oils. Effectively but gently removes oil, oily dirt, printing inks and other ordinary dirt.
  • Without solvents
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904