Incubadores para microbiología, con o sin convección forzada, series BD y BF
Proveedor: Binder
9010-0073 9010-0187 9010-0241
390-6034EA 5780 EUR
390-6034 390-6146 390-0009
Incubadores para microbiología, con o sin convección forzada, series BD y BF
Incubadoras Incubadores estándar
Hay disponibles dos versiones de estas estufas de incubación con cámara de precalentamiento APT.line™ con control electrónico según la aplicación: la serie BD con convección natural para todas las aplicaciones estándar y la serie BF con convección forzada para aplicaciones con alta densidad de carga.
  • Se proporciona seguridad adicional con la desinfección a 100 °C y el sencillo funcionamiento
  • Controlador DS con temporizador integrado de 0 a 99 horas (serie BD), controlador MS con varias funciones de temporización, como "Delayed OFF" (Apagado retardado) y "Delayed ON" (Encendido retardado) (serie BF)
  • Alto grado de la precisión en la temperatura y tiempos de recuperación rápidos una vez que se ha abierto la puerta (serie BF)
  • Velocidad del ventilador ajustable (serie BF)
La ventaja de la serie BF con convección forzada es una distribución de la temperatura en la estufa extremadamente precisa, incluso con alta densidad de carga, así como en la rapidez de los tiempos de recuperación una vez que se ha abierto la puerta. Las estufas de incubación APT.line™ ofrecen una precisión de la temperatura superior y cumplen todos los requisitos de calidad para proporcionar condiciones de incubación uniformes y reproducibles. El amplio intervalo de temperatura y el alto rendimiento permiten que las series BD y BF puedan utilizarse para todas las tareas de incubación en áreas de investigación, producción y garantía de calidad. Las unidades de hasta 115 litros pueden apilarse unas encima de otras para ahorrar espacio. Las estufas de incubación son fáciles de limpiar; limpieza libre de residuos de la cámara interior completa y de la puerta interior de vidrio.
Todos los modelos incorporan un dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente de clase 3.1 con una alarma visual, que protege las muestras y la estufa de incubación, y ventilación ajustable por medio de un conducto de escape trasero de Ø 50 mm con válvula de ventilación y lámina de ventilación delantera. Los modelos de las series BD y BF incorporan una interfaz RS422 para software de comunicaciones (software opcional). En los modelos de la serie BF, la interfaz se puede conectar a la salida de impresora con el accesorio convertidor de interfaz RS232/RS422.
Información de suministro: Se proporciona con dos estantes cromados y certificado de pruebas de Binder. Posibilidad de calibrado y validaciones; si desea más detalles técnicos, contacto con su oficina local de ventas de Avantor.