Cobalto (II) cloruro hexahidrato 98-102% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro hexahidrato
J297-500GEA 1380 EUR
J297-500G J297-100G
Cobalto (II) cloruro hexahidrato 98-102% ACS
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Pto. Ebullición: 110
Pto. de fusión: 56
Densidad: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149652
Núm. CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02462
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98 – 102%
Calcium ≤0.005%
Copper ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.005%
Magnesium ≤0.005%
Nickel ≤0.1%
Nitrate ≤0.01%
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.03%