Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 98-101 ACS
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicloruro de manganeso tetrahidrato
E107-100GEA
115
EUR
E107-100G
E107-500G
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 98-101 ACS
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Formula:
MnCl₂·4H₂O MW: 197.9 g/mol Pto. Ebullición: 1190 Pto. de fusión: 58…59 °C Densidad: 2.01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149792 Núm. CAS: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 13,05751 |
Resultados test especificaciones
Calcium | <0.005% |
Heavy Metals | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0005% |
Magnesium | ≤0.005% |
pH (5%, Water) @25°C | 3.5 - 6 |
Potassium | ≤0.01% |
Purity | 98 - 101% |
Sodium | ≤0.05% |
Sulphate | ≤0.005% |
Zinc | ≤0.005% |