3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: CHAPS
DG049 DG096
DG049EA 120 EUR
DG049 DG096
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Pto. de fusión: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081083
Núm. CAS: 75621-03-3
Índice Merck: 13,02052