Ácido sulfúrico 95 - 98% 95-98% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
0499-100MLEA
66.6
EUR
0499-100ML
0499-500ML
Ácido sulfúrico 95 - 98% 95-98% ACS
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 10.38 Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Ammonium | <0.0002% |
Arsenic | ≤0.01 ppm |
Chloride | ≤0.00002% |
Colour (APHA) | ≤10 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0001% |
Iron | ≤0.00002% |
Mercury | ≤5 ppb |
Nitrate | ≤0.00005% |
Purity | 95 – 98% |
Residue on Ignition | ≤0.0005% |
Substances Reducing Permanganate | ≤0.0002% |