3,5-Difluoro-4-metoxibencil bromuro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26526.03
H26526.06
H26526.03EA
101
EUR
H26526.03
H26526.06
3,5-Difluoro-4-metoxibencil bromuro ≥97%
3,5-Difluoro-4-metoxibencil bromuro
Purity: 97%
CAS No.: 706786-42-7
Molecular Formula: C8H7BrF2O
Formula Weight: 237.04
Melting Point: 39-42°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115916
Formula:
C₈H₇BrF₂O Pto. de fusión: 39…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115916 Núm. CAS: 706786-42-7 UN: 3261 ADR: 8,II |