3-Fluoro-4-metoxibencil bromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
H26116.MD
H26116.03
H26116.MDEA
49.4
EUR
H26116.MD
H26116.03
3-Fluoro-4-metoxibencil bromuro ≥98%
3-Fluoro-4-metoxibencil bromuro
Purity: 98%
CAS No.: 331-61-3
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Odour: Pungent
Melting Point: 44-46°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00671768
Formula:
C₈H₈BrFO Pto. de fusión: 44…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671768 Núm. CAS: 331-61-3 UN: 3261 ADR: 8,II |