Cloruro de cinamoílo predominantly trans 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110390050 110391000 110395000
ACRO110390050EA 39.6 EUR
ACRO110390050 ACRO110391000 ACRO110395000
Cloruro de cinamoílo predominantly trans 98%
Cloruro de cinamoílo
Formula: C₉H₇ClO
Pto. de fusión: 33…37 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000732
Núm. CAS: 102-92-1
EINECS: 203-065-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
Titration RCOCl 97.5 to 102.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g