Ácido 4-hidroxibencenosulfónico 65% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40015.0250 8.40015.1000
8.40015.0250EA 50.8 EUR
8.40015.0250 8.40015.1000
Ácido 4-hidroxibencenosulfónico 65% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-hidroxibencenosulfónico
Formula: C₆H₆O₄S
MW: 174,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673723
Núm. CAS: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Hydroxybenzenesulfonic acid