Betaína monohidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
402191000 402195000
ACRO402191000EA 49 EUR
ACRO402191000 ACRO402195000
Betaína monohidrato 99+% para análisis
Betaína monohidrato
Formula: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150010
Núm. CAS: 590-47-6
EINECS: 203-490-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 11 % to 15 % (140°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10% in H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm