Betaína, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
B24397.0E
B24397.22
B24397.36
B24397.0EEA
523
EUR
B24397.0E
B24397.22
B24397.36
Betaína, anhidro 98%
Betaína
Purity: 98%
CAS No.: 107-43-7
Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2
Formula Weight: 117.15
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Pto. de fusión: >300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012123 Núm. CAS: 107-43-7 EINECS: 203-490-6 Índice Merck: 14,1179 |