Betaina clorhidrato 99%, Extra pure meets analytical specification of USP
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
164550010 164550025 164552500
ACRO164550010EA 154 EUR
ACRO164550010 ACRO164550025 ACRO164552500
Betaina clorhidrato 99%, Extra pure meets analytical specification of USP
Betaína clorhidrato
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 241 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011903
Núm. CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms (identification A)
Water ≤0.5 %
Identification B Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 0.8 to 1.2 (1 in 4 solution)
Titration with HClO4 98.5 to 100.5 % (On anhydrous basis)