Betaina clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16122.0B A16122.30
A16122.0BEA 115 EUR
A16122.0B A16122.30
Betaina clorhidrato ≥99%
Betaína clorhidrato
Purity: 99% CAS No.: 590-46-5 Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2.HCl Formula Weight: 153.61 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3916181 Merck Reference: 14,1179 MDL No.: MFCD00011903
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153.61 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011903
Núm. CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1