Betaina clorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14633.0100 8.14633.1000
8.14633.0100EA 38.7 EUR
8.14633.0100 8.14633.1000
Betaina clorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Betaína clorhidrato
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011903
Núm. CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 647 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 153.61 g/mol
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C