Sulfobetaina 10, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
693021-100 693021-25 693021-5
693021-100EA 2170 EUR
693021-100 693021-25 693021-5
Sulfobetaina 10, Millipore®
Decildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₅H₃₃NO₃S
MW: 307.4924 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036908
Núm. CAS: 15163-36-7