Sulfobetaina 10
Proveedor: G Biosciences
Atención
DG054 DG055
DG054EA 135 EUR
DG054 DG055
Sulfobetaina 10
Decildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₅H₃₃NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036908
Núm. CAS: 15163-36-7