Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Proveedor: G Biosciences
Peligro
Sinónimos: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
DG056 DG057
DG056EA 135 EUR
DG056 DG057
Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₇H₃₇NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036909
Núm. CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8,II